Learn More
Lead(II) sulfate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10648614
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-14-2
Formula molecolare O4PbS
Molecular Weight (g/mol) 303.25
Numero MDL MFCD00011166
InChI Key KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
PubChem CID 24008
IUPAC Name lead(2+);sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) sulfate
Punto di fusione 1170.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di Merck 15, 5475
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 303.25
Percent Purity 99%
Identificazione Confirmed
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.