Learn More
Lead(II) selenide, 99.999+% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824787
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 12069-00-0 | PbSe | 286.20 g/mol
Lead(II) selenide is used in the production of infrared detectors for thermal imaging. It is also used as quantum dots in nanocrystal solar cell. It is an important material and finds applications in photographic plates, and photo resistors and optoelectronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12069-00-0
Formula molecolare PbSe
Molecular Weight (g/mol) 286.20
Numero MDL MFCD00016273
InChI Key GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead selenide, lead ii selenide, lead ii selenide trace metals basis 25g
PubChem CID 61550
IUPAC Name selanylidenelead
SMILES [Se]=[Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) selenide
Colore Gray
Forma fisica Fused Lump
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio >99.999% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 286.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) selenide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .