Learn More
Lead(II) perchlorate trihydrate, ACS, 97.0-102.0%, Thermo Scientific Chemicals
Titrant in complexometric titrations
56.85CHF - 217.57CHF
Identificatori chimici
CAS | 13453-62-8 |
---|---|
Formula molecolare | Cl2H6O11Pb |
Molecular Weight (g/mol) | 460.10 |
Numero MDL | MFCD00149817 |
InChI Key | KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent |
PubChem CID | 25021834 |
IUPAC Name | lead(2+);diperchlorate;trihydrate |
SMILES | O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11341748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011640.22 |
100 g |
56.85CHF
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11331748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011640.36 |
500 g |
217.57CHF
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
13453-62-8 | |
460.10 | |
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L | |
25021834 | |
O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Cl2H6O11Pb | |
MFCD00149817 | |
lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent | |
lead(2+);diperchlorate;trihydrate |
Specifica
Lead(II) perchlorate trihydrate | |
13453-62-8 | |
Crystalline | |
Pb(ClO4)2·3H2O | |
UN1470 | |
Soluble in water and alcohol. | |
O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
460.10 | |
460.15 (406.10 Anhydrous) | |
ACS | |
Hygroscopic |
100°C (decomposition) | |
White | |
Cl2H6O11Pb | |
MFCD00149817 | |
lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent | |
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L | |
lead(2+);diperchlorate;trihydrate | |
25021834 | |
≤97% | |
Odorless | |
2.60 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H271-H360-H373-H302-H332
May cause fire or explosion
strong oxidizer.
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H336-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: LEAD PERCHLORATE, SOLID
missing translation for 'einecsNumber' : 237-125-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Lead (II) perchlorate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P283-Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.
- P306+P360-IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .