Learn More
Lead(II) perchlorate trihydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10137463
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13453-62-8
Formula molecolare Cl2H6O11Pb
Molecular Weight (g/mol) 460.10
Numero MDL MFCD00149817
InChI Key KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
PubChem CID 25021834
SMILES O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) perchlorate trihydrate
Punto di fusione 100.0°C
Nota nome 99%
Colore White to Beige
pH 3 to 5 (5% soln.)
Forma fisica Adhering Crystals
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare Pb(ClO4)2·3H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC Name λ²-lead(2+) trihydrate diperchlorate
Peso formulazione 460.14
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.6
Densità 2.6000g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) perchlorate trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.