Learn More
Lead(II) nitrate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
52.56€ - 343.71€
Identificatori chimici
CAS 10099-74-8
Formula molecolare N2O6Pb
Molecular Weight (g/mol) 331.20
Numero MDL MFCD00011153
InChI Key RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10733021
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
211565000
500 g Flacone in plastica
52.56€
500g
10296550
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
211560010
1 kg Flacone in plastica
94.37€
1kg
11984261
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
211560051
5 kg Flacone in plastica
343.71€
5kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
10099-74-8
331.20
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
24924
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
N2O6Pb
MFCD00011153
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
CHEBI:37187
Specifica
Lead(II) nitrate
10099-74-8
Crystalline Powder
N2O6Pb
MFCD00011153
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
λ²-lead(2+) dinitrate
24924
331.2
4.53
470.0°C
White
99% min. (Complexometry)
Pb(NO3)2
15,5469
Solubility in water: 343g/L.
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
331.20
CHEBI:37187
≥99%
4.5300g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
May damage the unborn child.
Suspected of damaging fertility.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Do not breathe dust/fume
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-245-9
Identificativo prodotto
  • Lead(II) nitrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.