Learn More
Lead(II) chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10752305
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-95-4
Formula molecolare Cl2Pb
Molecular Weight (g/mol) 278.10
Numero MDL MFCD00011157
InChI Key HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Specifica
Punti di ebollizione 950.0°C
Materiale o nome chimico Lead(II) chloride
Punto di fusione 501.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare PbCl2
Indice di Merck 15, 5459
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.99g/L (20°C). Other solubilities: readly soluble in solution of nh4cl and nh4no3, soluble in alkalis
IUPAC Name λ²-lead(2+) dichloride
Peso formulazione 278.11
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.