Learn More
Lead(II) chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7758-95-4 | Cl2Pb | 278.10 g/mol
19.50€ - 118.00€
Identificatori chimici
CAS 7758-95-4
Formula molecolare Cl2Pb
Molecular Weight (g/mol) 278.10
Numero MDL MFCD00011157
InChI Key HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10063363
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
193310500
50 g Flacone in plastica
19.50€
50g
10209453
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
193312500
250 g Flacone in plastica
44.75€
250g
10752305
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
193310010
1 kg Flacone in plastica
118.00€
1kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7758-95-4
278.10
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
24459
Cl2Pb
MFCD00011157
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
[Cl-].[Cl-].[Pb++]
Specifica
950.0°C
501.0°C
White
98.5% min. (Complexometry)
PbCl2
15, 5459
Solubility in water: 0.99g/L (20°C). Other solubilities: readly soluble in solution of nh4cl and nh4no3, soluble in alkalis
[Cl-].[Cl-].[Pb++]
278.10
278.11
Lead(II) chloride
7758-95-4
Crystalline Powder
Cl2Pb
MFCD00011157
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
dichlorolead
24459
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
May damage the unborn child.
Su
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON C
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-845-5
Identificativo prodotto
  • Lead(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.