Learn More
Lead(Ii) Carbonate Basic, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071766 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
50kg
pezzi 6
Puriss., white lead,≥77% Pb basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1319-46-6
Numero MDL MFCD00078155
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(Ii) Carbonate Basic
Quantità 1 kg
Formula lineare (PbCO3)2·Pb(OH)2
Numero UN 3077
Peso formulazione 775.63g/mol
Percent Purity ≥77% (Pb basis)
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) carbonate basic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lead(II) carbonate basic