Learn More
Lead(II) carbonate, basic, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10135503
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1319-46-6
Formula molecolare C2H2O8Pb3
Molecular Weight (g/mol) 775.59
Numero MDL MFCD00078155
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) carbonate, basic
Punto di fusione 400.0°C
Nota nome -325 Mesh
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 kg
Formula lineare (PbCO3)2·Pb(OH)2
Indice di Merck 15, 1002
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Peso formulazione 775.59
Percent Purity ≥78% (Pb)
Grado Ultrapuro
Imballaggio Plastic drum
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) carbonate, basic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.