Learn More
Lead(II) carbonate, basic, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11389727
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Lead(II) carbonate is employed in the production of anticorrosion paint and outdoor paint. It is also used as a precursor for cosmetics, colored glaze and dope. It finds application in the tin-lead plating. It is also useful as a stabilizing agent for vinyl chloride plastic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1319-46-6
Formula molecolare C2H2O8Pb3
Numero MDL MFCD00078155
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) carbonate, Basic
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% (Metal basis)
Sinonimo White lead, C.I. 77597
Peso formulazione 775.63
Aspetto White powder
Densità 6.14g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diidrossibis(carbonato) di tripiombo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .