Learn More
Lead(II) carbonate, ACS
Codice prodotto. 11319257
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
4 x 500 g
Dimensione della confezione:
100g
2000g
500g
Maximum level of impurities: Insoluble in dilute acetic acid 0.02%, Cl 0.002%, Nitrate and nitrite (as NO3) P.T. (limit about 0.005%), Ca 0.01%, K 0.02%, Na 0.05%, Cd 0.002%, Fe 0.005%, Zn 0.003% | CAS: 598-63-0 | CO3Pb | 267.20 g/mol
Lead(II) carbonate is used in polymerization catalysts. It serves as a curing agent for silicon resins, heat-resistant lubricants, lead-acid storage batteries, wire-reinforced hoses, thermistors and heat stabilizers for polyvinyl chloride polymers. Further, it is used in electrophotography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-63-0
Formula molecolare CO3Pb
Molecular Weight (g/mol) 267.20
Numero MDL MFCD00064631
InChI Key MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) carbonate
Nota nome For analysis ACS
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Soluble in acid and alkali. Insoluble in water,alcohol and ammonia.
IUPAC Name lead(2+);carbonate
Peso formulazione 267.2
Grado ACS
Odore Odorless
Aspetto White powder
Densità 6.6g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) carbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .