Learn More
Lead(II) bromide, 98+%, extra pure
Codice prodotto. p-44120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-22-8
Formula molecolare Br2Pb
Molecular Weight (g/mol) 367.00
Numero MDL MFCD00011156
InChI Key ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Specifica
Punti di ebollizione 916.0°C
Materiale o nome chimico Lead(II) bromide
Punto di fusione 373.0°C
Nota nome 98+%
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Argentometry)
Formula lineare PbBr2
Fieser 15,182
Indice di Merck 15, 5458
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC Name λ²-lead(2+) dibromide
Peso formulazione 367.01
Percent Purity ≥98%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 0.1% max.
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 6.66
Densità 6.6600g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lead bromide (PbBr2)