Learn More
Lead(II) acetate trihydrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
34.81€ - 210.05€
Identificatori chimici
CAS 6080-56-4
Formula molecolare C4H12O7Pb
Molecular Weight (g/mol) 379.30
Numero MDL MFCD00150023
InChI Key MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10133930
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
201750250
25 g Flacone in plastica
34.81€
25g
10143930
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
201755000
500 g Flacone in plastica
62.61€
500g
10762184
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
201750025
2.5 kg Flacone in plastica
210.05€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
6080-56-4
379.30
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
22456
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
C4H12O7Pb
MFCD00150023
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
CHEBI:33112
Specifica
Lead(II) acetate trihydrate
p.a.
White
99.0 to 103% (Complexometry)
(CH3CO2)2Pb·3H2O
15, 5452
Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
379.30
CHEBI:33112
≥99%
75.0°C
6080-56-4
Crystalline Powder and/or Crystals
C4H12O7Pb
MFCD00150023
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
λ²-lead(2+) diacetate trihydrate
22456
379.33
Analytical
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if swallowed.
May damage the unborn child.
Suspected of damaging fertility.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHA
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : OF8050000
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.