Learn More
Lead(II) acetate trihydrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10464321
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6080-56-4
Formula molecolare C4H12O7Pb
Molecular Weight (g/mol) 379.30
Numero MDL MFCD00150023
InChI Key MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lead(II) acetate trihydrate
Punto di fusione 75.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 103% (Complexometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Pb·3H2O
Fieser 01,532; 02,233; 04,276
Indice di Merck 15, 5452
Informazioni di solubilità Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol,freely soluble in glycerol
IUPAC Name λ²-lead(2+) diacetate trihydrate
Peso formulazione 379.33
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Informazioni di decomposizione Decomposes information: >100°C
Densità 13.1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.