Learn More
Lead(II) acetate, basic, ACS
CAS: 1335-32-6
76.88€ - 240.20€
Identificatori chimici
CAS | 1335-32-6 |
---|---|
Numero MDL | MFCD00013041 |
Sinonimo | Lead subacetate |
Descrizione
Lead(II) acetate is used in the production of sweeteners, cosmetics, astringent, used in the cleaning and maintenance of stainless steel firearm suppressors (silencers) and compensators, and also used in making of slow matches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1335-32-6 | |
MFCD00013041 | |
Lead subacetate |
Specifica
Lead(II) acetate | |
1335-32-6 | |
Pb(OOCCH3)2·2Pb(OH)2 | |
UN1616 | |
Lead subacetate | |
807.71 | |
Air Sensitive |
Basic | |
Powder | |
MFCD00013041 | |
14,5419 | |
Soluble in water. | |
ACS |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H360-H351-H373
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing cancer.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
H351-H360Df-H373-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: LEAD ACETATE
missing translation for 'einecsNumber' : 215-630-3
missing translation for 'rtecsNumber' : OF8750000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Acetato di piombo, basico
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .