Learn More
Lead Antimony shot, 2mm (0.08in), Thermo Scientific Chemicals
41.21€ - 248.24€
Specifica
Materiale o nome chimico | Lead Antimony shot |
---|---|
Nota nome | 2mm (0.08 in.) |
Numero MDL | MFCD00134050 |
Numero UN | UN3077 |
Odore | Odorless |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11321288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010224.36 |
500 g |
41.21€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11301288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010224.A3 |
2 kg |
86.73€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11311288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010224.A9 |
10 kg |
248.24€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Lead Antimony shot | |
MFCD00134050 | |
Odorless |
2mm (0.08 in.) | |
UN3077 | |
Shot |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332-H201
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Explosive
mass explosion hazard.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-100-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Lead Antimony shot
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .