Learn More
Lead antimonide, 99+% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050265
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12266-38-5
Formula molecolare PbSb
Molecular Weight (g/mol) 328.96
Numero MDL MFCD00151190
InChI Key QQHJESKHUUVSIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lead monoantimonide, lead antimonide, lead-antimonide, stibanylidyneplumbyl, antimony, compd. with lead 1:1, antimony, compound with lead 1:1
PubChem CID 72720464
IUPAC Name stibanylidynelead
SMILES [Sb]#[Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead antimonide
Forma fisica Lump
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1549
Peso formulazione 328.94
Percent Purity ≥99%
Odore Odorless
Densità 6.72 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead antimonide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .