Learn More
Buerkle™ Couvercle, LDPE, réservoir rectangulaire 48 l
Couvercle en LDPE est un accessoire en option pour réservoir rectangulaire 48 l.
229.37CHF - 443.69CHF
Spécification
Type de produit Couvercle récipient
Matériau PEBD
Forme Rectangulaire
Type de bouchon Couvercle
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
10125903
Afficher les documents
Buerkle™
3440-0481
Réservoir 48L
229.37CHF
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 07-08-2025
Ajouter au panier
11911471
Afficher les documents
Buerkle™
3440-4001
50 L Container
443.69CHF
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
15892725
Afficher les documents
Buerkle™
3440-0501
50 L Container
356.05CHF
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 22-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Couvercle en LDPE est un accessoire en option pour réservoir rectangulaire 48 l.
Spécification
Spécification
Couvercle récipient
PEBD
Rectangulaire
Couvercle
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis