Learn More
Vitlab™ Coperchio in LDPE
Manufactured with LDPE for tight fit and transparency. VITLab™ LDPE Lids are for use with VITlab™ HDPE buckets.
Marca:  Vitlab™ 96593
Codice prodotto. 10007890
  • 5.10€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tightly closing
  • Order buckets separately 
Specifica
Specifica
Lid
Trasparente
1 ciascuno
LDPE
Per cestello da 10 l
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Vitlab™ Coperchio in LDPE > Volume: 10L