Learn More
Gilac™ Round Bucket with Stainless Steel Handle
Round Bucket with Stainless Steel Handle Food bucket and anti-wear skirt for increased product durability. Highly durable.
22.00€ - 26.45€
Specifica
Product Type | Industrial Bucket |
---|---|
Graduazioni | Yes |
Materiale | LDPE |
Materiale maniglia | Steel |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11738511
|
Gilac™
G615021 |
White |
22.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11722525
|
Gilac™
G615034 |
Red |
22.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11742525
|
Gilac™
G615128 |
13 L | Blue |
26.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11752525
|
Gilac™
G615134 |
Red |
26.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11748511
|
Gilac™
G615121 |
White |
26.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Food bucket
- Highly durable
- Anti-wear skirt for increased product durability
- Made from low density polyethylene making it highly resistant
- Stainless steel handle
- External dimensions include handles
Specifica
Industrial Bucket | |
Yes | |
LDPE | |
Steel |