Learn More
Kautex™ Bottiglia per lavaggio con etanolo, collo ampio, naturale con tappo verde in LDPE
Per fornire un flusso di liquido controllato preciso e accurato. Le spruzzette di sicurezza Kautex™ da 500 ml forniscono un'eccellente resistenza chimica per la sicurezza in laboratorio.
Marca: Kautex™ 2000770023
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Imprinted with hazard symbols and substances of content in German, English and French language
- Writing space
- Abrasion-resistant printing
- Closure color matches color of ink for easy identification of media
- Leak-proof
- Completely emptied by sliding delivery tube, even when inverted.
Specifica
500 ml | |
39.2 mm | |
10 | |
Arancione | |
Rotondo | |
Spruzzetta | |
77 mm |
Incolore | |
Polietilene a bassa densità | |
Confezione da 100 | |
Larga | |
154 mm | |
Metanolo | |
Screw Cap with Delivery Nozzle |