Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ LDPE Cubitainers™ with LDPE Foam-lined Closure
GREENER_CHOICE
Choose this light-weight, space-efficient solution for sampling in remote locations. Available certified to meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide and fluoride.
64.20€ - 199.00€
Specifica
Colore Natural
Descrizione LDPE Cubitainer
Diametro (sistema imperiale) interno 1.19 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.02 cm
Materiale HDPE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Livello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Livello Prezzo Quantità e disponibilità  
15301379
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
114-1000
1 L Unprocessed
68.60€
pezzi 12
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
15331379
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
314-1000
1 L Certified
111.00€
pezzi 12
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
15376693
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
314-0001
4 L Certified
158.00€
pezzi 12
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
15174886
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
114-0001
4 L Unprocessed
82.30€
pezzi 12
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
15346085
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
114-0025
9.5 L Unprocessed
163.00€
pezzi 12
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15321379
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
314-0025
9.5 L Certified
199.00€
pezzi 12
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15311379
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
314-0005
20 L Certified
79.90€
pezzi 4
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
15391369
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
114-0005
20 L Unprocessed Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Choose this light-weight and space-efficient solution for sampling in remote locations where motorized vehicle transportation options are limited. Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers are collapsible and nest when empty for efficient storage and transport, or for efficient packing into small spaces like back packs for remote sampling expeditions. Recommended for collecting water samples and other low viscosity liquids to be analyzed for inorganic trace analytes. Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide and fluoride.
  • LDPE container with white LDPE-lined polypropylene cap
  • Caps assembled onto containers
  • Collapsible and nestable when empty for space saving storage and transport
  • Narrow-mouth design recommended for collecting water samples and other low viscous liquids
Certified containers come with the following features:
  • Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide and fluoride
  • Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability
  • Each container individually barcoded with lot number and unique container number
  • Analysis labels included unattached for optional use
  • Carton sealed with security tape providing tamper evidence
Unprocessed container comes assembled and ready for your own cleaning procedure
Note:
Cubitainer is a registered trademark of Hedwin Corporation.
Specifica
Specifica
Natural
1.19 in.
HDPE
Non sterile
Bianco
Polypropylene
LDPE Cubitainer
3.02 cm
067-3800WBP
Translucent
Foam/LDPE
38-400 mm