Learn More
Kartell™ Cestello in LDPE con beccuccio
Secchio graduato in robusta plastica LDPE. I secchi Kartell™ con beccuccio rappresentano una scelta durevole per le soluzioni detergenti utilizzate in laboratorio.
12.55€ - 24.10€
Specifica
Product Type | Portaprovette |
---|---|
Graduazioni | Sì |
Materiale | LDPE |
Colore | Bianco |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10747152
|
Kartell™
0090500 |
9 l | 250 mm |
12.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10132381
|
Kartell™
0090600 |
280 mm |
16.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10597151
|
Kartell™
0090700 |
310 mm |
24.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Variety of sizes
- Suitable for foodstuff
- Integral deep spout for easy pour
Specifica
Portaprovette | |
LDPE | |
1 ciascuno |
Sì | |
Bianco |