Learn More
Lauroyl chloride, 98%
Codice prodotto. p-3736794 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
CAS: 112-16-3 | C12H23ClO | 218.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-16-3
Formula molecolare C12H23ClO
Molecular Weight (g/mol) 218.77
Numero MDL MFCD00000740
InChI Key NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
PubChem CID 8166
IUPAC Name dodecanoyl chloride
SMILES CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lauroyl chloride
Punto di fusione -17.0°C
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 134.0°C to 137.0°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)10COCl
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4460
Quantità 50 g
Beilstein 02, 363
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: organic solutions
Peso formulazione 218.77
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lauroyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.