Learn More
Ansell™ Versatouch™ 78-103 Thermal Insulating Gloves
Offers protection from cold without sacrificing dexterity. Ansell Edmont™ Versatouch™ 78-103 Thermal Insulating Gloves are light-duty gloves with a seamless knit, thermal acrylic liner that provides comfort and warmth in cold or refrigerated work.
61.25€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 388/511 |
---|---|
Coating Material | Uncoated |
Colore | Blue |
Finitura esterna | Knitted |
Grado | 10 Guage |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15785992
|
Ansell™
78103090 |
9 |
61.25€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15775992
|
Ansell™
78103070 |
7 |
61.25€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
VersaTouch thermal insulating gloves are ideal to keep hands warm in refrigerated applications.- Uncoated liner for use alone or as an underglove
- Seamless knit, thermal acrylic liner provides comfort and warmth
- Acrylic liner offers protection from cold without sacrificing dexterity
Specifica
EN 388/511 | |
Blue | |
10 Guage | |
Non-sterile | |
Knit | |
Uncoated | |
12 Pair |
Uncoated | |
Knitted | |
Sì | |
Refrigerated/chilled areas, frozen products | |
Acrylic | |
Bagged | |
215 to 250 mm |