Learn More
OHAUS™ Large Vessel Carrier
OHAUS™ Large Vessel Carrier increases the amount of usable space for your samples.
Marca:  OHAUS™ 30400071
1400.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15732489
  • 1435.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
  • Platforms can increase the amount of usable space for samples
  • In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
  • Tube racks and dimpled mats securely hold tubes in place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Vessel Carrier Platform
24.00 in.
61 x 61 cm
61.00 cm
61.00 cm
Large
Stainless Steel
61.00 cm
24.00 in.
24.00 in.
Large Vessel Carrier, 61 X 61 cm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
OHAUS™ Large Vessel Carrier > Dimensions (L x W): 61 x 61 cm