Learn More
Lanthanum Oxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 4200°C |
Punto di fusione | 2315°C |
CAS | 1312-81-8 |
Colore | White |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 100 g |
Formula molecolare | La2O3 |
Numero MDL | 11071 |
Peso formulazione | 325.82g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lanthanum(III) oxide