Learn More
Lanthanum nickel, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432.37 g/mol
118.59€ - 431.15€
Identificatori chimici
CAS | 12196-72-4 |
---|---|
Formula molecolare | LaNi5 |
Molecular Weight (g/mol) | 432.37 |
Numero MDL | MFCD00198177 |
InChI Key | BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy |
PubChem CID | 14367487 |
IUPAC Name | lanthanum;nickel |
SMILES | [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11356348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011271.18 |
50 g |
118.59€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11346348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011271.90 |
5 x 50 g |
431.15€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Lanthanum nickel act as a superconducting intermetallic phase in lanthanum nickel boro-nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Packaged under argon
Identificatori chimici
12196-72-4 | |
432.37 | |
BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N | |
14367487 | |
[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La] |
LaNi5 | |
MFCD00198177 | |
lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy | |
lanthanum;nickel |
Specifica
Lanthanum nickel | |
(REO) | |
MFCD00198177 | |
lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy | |
BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N | |
lanthanum;nickel | |
14367487 | |
Reacton™ | |
Air and moisture sensitive |
12196-72-4 | |
LaNi5 | |
UN3178 | |
Reacts with water at 0°C. | |
[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La] | |
432.37 | |
99.9% | |
Odorless | |
Pieces |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H372-H351-H228-H317
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
Flammable solid.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P281-P285-P304+P341-P308+P313-P342+P311-P370+P378q-P501c
H228-H334-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-372-5
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Packaged under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Lanthanum, compound with nickel (1:5)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Lanthanum, compoundwith nickel