Learn More
Lanthanum nickel powder, -100 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11359389
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12196-72-4
Formula molecolare LaNi5
Molecular Weight (g/mol) 432.37
Numero MDL MFCD00198177
InChI Key BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
PubChem CID 14367487
IUPAC Name lanthanum;nickel
SMILES [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum nickel powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3178
Quantità 25 g
Percent Purity 99.5%
Dimensioni maglia −100 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive