Learn More
Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10776442
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52093-26-2
Formula molecolare C3F9LaO9S3
Molecular Weight (g/mol) 586.1
Numero MDL MFCD00077560
InChI Key WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo lanthanum iii trifluoromethanesulfonate, lanthanum triflate, lanthanum trifluoromethanesulfonate, la otf 3, lanthanum iii triflate, lanthanum tris trifluoromethanesulfonate, lanthanum 3+ tritriflate, lanthanum 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt, tris trifluoromethanesulfonato lanthanum
PubChem CID 2733938
IUPAC Name lanthanum(3+);trifluoromethanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[La+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Colore White to Beige
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 586.1
Percent Purity 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.7
Densità 1.7000g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.