Learn More
Lanthanum(III) oxide, 99.99%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 4200.0°C |
Materiale o nome chimico | Lanthanum(III) oxide |
Punto di fusione | 2315.0°C |
Colore | White to Yellow |
Forma fisica | Mass, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.94% min. (La2O3) TREO base |
Formula lineare | La2O3 |
Indice di Merck | 15,5414 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lanthanum(III) oxide
Titolo del prodotto
Lanthanum(III) oxide, 99.99%, (trace metal basis) >