Learn More
Lanthanum(III) oxalate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11394788
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Lanthanum Oxalate is mainly applied in specialty glass, phosphors, water treatment and catalyst. This material use in glass, ceramics, paper, textile, coating, fine and specialty chemicals. In petroleum cracking catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79079-18-8
Formula molecolare C6La2O12
Molecular Weight (g/mol) 541.87
Numero MDL MFCD00150540
InChI Key OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo lanthanum iii oxalate decahydrate, lanthanum oxalate decahydrate, lanthanum iii oxalate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-lanthanacyclopentan-2-yl oxalate decahydrate
PubChem CID 91886560
IUPAC Name lanthanum;oxalic acid;decahydrate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico Lanthanum (III) oxalate hydrate
Punto di fusione (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Formula lineare La2(C2O4)3·xH2O
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Soluble in water. Soluble in strong mineral acids.
Peso formulazione 541.87 (Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt