Learn More
Lanthanum(III) fluoride, 99% Codice prodotto.: 11482658
Lanthanum(III) fluoride, 99%
Codice prodotto. p-7023280
25 g, 25g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11482658
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16673.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13709-38-1 | F3La | 195.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-38-1
Formula molecolare F3La
Molecular Weight (g/mol) 195.90
Numero MDL MFCD00011073
InChI Key BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[La+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Lanthanum(III) fluoride
Punto di fusione 1493°C
Quantità 25 g
Formula lineare LaF3
Peso formulazione 195.9
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 5.936
Titolo del prodotto
Lanthanum(III) fluoride, 99% >