Learn More
Lanthanum Chloride 10% Solution, for AAS, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073255 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Identificatori chimici
Numero MDL 149756
Specifica
pH 1
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Intervallo percentuale saggio ≥9.5 and ≤10.5% w/v
Imballaggio Amber glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lanthanum chloride solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.