Learn More
Lanthanum chloride, hydrated, 64.5-70% LaCl3, Thermo Scientific Chemicals
63.01€ - 769.83€
Identificatori chimici
CAS 20211-76-1
Formula molecolare Cl3La
Molecular Weight (g/mol) 245.26
Numero MDL MFCD00149753
InChI Key ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10144360
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
199151000
100 g Glass bottle
63.01€
100g
10114410
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
199155000
500 g Glass bottle
198.99€
500g
11974191
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
199150025
2.5 kg Glass bottle
769.83€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
20211-76-1
245.26
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Cl3La
MFCD00149753
lanthanum(3+) trichloride
Specifica
Lanthanum chloride, hydrated
White
Cl3La
MFCD00149753
Solubility in water: soluble
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
245.26
64.5 to 70% LaCl3
20211-76-1
Adhering Crystals
LaCl3·xH2O
10,5193
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) trichloride
245.27
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
May be corrosive to metals.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Danger
Identificativo prodotto
  • Lanthanum chloride, hydrated
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.