Learn More
Lanthanum chloride, hydrated, 64.5-70% LaCl3
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Lanthanum chloride, hydrated |
Colore | White |
Forma fisica | Adhering Crystals |
Quantità | 500 g |
Formula lineare | LaCl3·xH2O |
Indice di Merck | 10,5193 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble |
Peso formulazione | 245.27 |
Percent Purity | 64.5 to 70% LaCl3 |
Imballaggio | Glass bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lanthanum chloride, hydrated
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Lanthanum chloride, hydrated, 64.5-70% LaCl3 >