Learn More
UVP Lamp 3Uv-36 3Uv Multi-Wavelength Supplied with 1 X 254Nm
Marca:  UVP 95-0342-02
Codice prodotto. 12883898
  • 1730.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
1 x 302nm and 1 x 365nm tube 230V 50Hz 6W UVP