Learn More
LaMotte™ Insta-Test™ Single and Multi-Factor Test Strips
For water quality testing
24.40€ - 568.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Water quality testing |
---|---|
Requisiti di stoccaggio | Store tightly sealed vial in a cool, dry storage area away from moisture; Keep out of direct sunlight |
Codice del prodotto | Marca | Specifiche dei parametri | Quantità | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Specifiche dei parametri | Quantità | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13423717
|
LaMotte™
PA529558 |
Peracetic acid | 50 Strips/Vial | 0-10-20-40-60-85-160 ppm |
568.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11820070
|
LaMotte™
99532-34 |
Chlorine dioxide | 50 Strips/Vial | 0 to 500 ppm |
24.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- No reagents or field kits required for most strips
- Chemically treated pads on plastic strips produce color change
- Pop-top vials have molded desiccant liner and hinged snap cap to protect from moisture
- As little as 10-second development time
Test strips for testing water: wastewater, industrial water boiling and cooling, drinking water, laundry and sanitation †
†Strips have been evaluated for use in these applications. Use in other applications is subject to potential interferences.
Specifica
Water quality testing | |
Store tightly sealed vial in a cool, dry storage area away from moisture; Keep out of direct sunlight |