Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Signs
Marca:  Brady™ 227360
Codice prodotto. 15138743
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Class 7: Radioactive material
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40 °C-110 °C
Global
Warning Sign
Gloss
250/Roll
Laminated Polyester
50 mm
50 mm
Triangular
Radioactive substances 7C III
Black on Yellow