Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Signs
Marca:  Brady™ 250274
Codice prodotto. 10275234
  • 4.20€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40°C to 110°C
Warning about skid risk
Black on Yellow
PIC 324-TRI 200-B7541 (BRANDED)
1 Ea.
Laminated Polyester
200 mm
200 mm
Triangular
Warning Safety Sign