Learn More
Brady™ Laminated Polyester Sign: Water fog applicator - ISO 7010
Sign compliant to ISO 7010.
3.65€ - 9.50€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester |
Quantità | 1 Ea. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15654197
|
Brady™
135955 |
100 mm | 100 mm |
3.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15664197
|
Brady™
135956 |
148 mm | 148 mm |
9.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15674197
|
Brady™
135957 |
200 mm | 200 mm |
5.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Laminated polyester
Specifica
ISO 7010 | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
-40°C to 110°C | |
Global |
Gloss | |
1 Ea. | |
0.099 mm | |
Square | |
White on Red |