Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Marca:  Brady™ 811662
Codice prodotto. 11750983
  • 6.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Class 7 : Radioactive substances
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
200 mm
200 mm
A rombo
Radioactive I Content: Activity: 7
Black on White
ADR 7A I-200*200-B7541
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.099 mm
-40 °C-110 °C
English
Radioactive Transport Sign
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign > Radioactive I Content: Activity: 7; Width: 200mm; 1 Each