Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Marca:  Brady™ 811674
Codice prodotto. 11740993
  • 6.40€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Class 7: Radioactive material
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
200 mm
0.024 mm
-40 °C-110 °C
English
Radioactive Transport Sign
ADR 7C III-200*200-B7541
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
110°C
200 mm
Rhomboid
Radioactive substances 7C III
Black on White