Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Marca:  Brady™ 811660
Codice prodotto. 11740983
  • 4.65€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Class 7 : Radioactive substances
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
100 mm
100 mm
A rombo
Radioactive I Content: Activity: 7
Black on White
ADR 7A I-100*100-B7541
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40 °C-110 °C
English
Radioactive Transport Sign