Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Marca:  Brady™ 811673
Codice prodotto. 11725573
  • 411.00€ / 1 rotolo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Class 7 : Radioactive substances
Gloss
250/Pk.
Laminated Polyester
100 mm
100 mm
A rombo
Radioactive III Content: Activity: Transport Index 7
Black on White
ADR 7CRL III-100*100-B7541
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40 °C-110 °C
English
Radioactive Transport Sign