Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Marca:  Brady™ 811667
Codice prodotto. 11715573
  • 411.00€ / 1 rotolo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Class 7: Radioactive material
Gloss
250/Pk.
Magnetic Plastic
100 mm
0.024 mm
-40 °C-110 °C
English
Radioactive Transport Sign
ADR 7BRL II -100*100-B7541
Plastic
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
110°C
100 mm
Rhomboid
Radioactive substances 7B II