Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Marca:  Brady™ 223572
Codice prodotto. 11710224
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Class 7: Radioactive material
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
110°C
297 mm
Rhomboid
Radioactive substances
Yellow on White
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
297 mm
0.024 mm
-40 °C-110 °C
English
Radioactive Transport Sign