Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Laser Sign
7.00€
Specifica
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Testo visualizzato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Testo visualizzato Prezzo Quantità e disponibilità  
11760194
Vedere i documenti
Brady™
223479
Warning of radioactive materials or radiation ioniserenden
7.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11780184
Vedere i documenti
Brady™
223395
Laser beam warning
7.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Specifica
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
110°C
315 mm
Radiation Laser Sign
1 Ea.
Laminated Polyester
315 mm
0.024 mm
Triangular
Black on Yellow