Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Not drinking water
Sign compliant to ISO 7010.
3.40€ - 7.60€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester |
Quantità | 1 Ea. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15654597
|
Brady™
822443 |
100 mm |
3.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15664597
|
Brady™
822444 |
200 mm |
4.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15674597
|
Brady™
822445 |
315 mm |
7.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
Round | |
Black on White |
Gloss | |
1 Ea. | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 110°C | |
Global |