Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - General warning sign
Sign compliant to ISO 7010.
4.00€ - 9.45€
Specifica
Finitura | Gloss |
---|---|
Materiale | Polyester |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 0.099 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15664667
|
Brady™
826613 |
50 mm | 43 mm |
6.05€
pezzi 7 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15674667
|
Brady™
826615 |
100 mm | 87 mm |
9.45€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15684667
|
Brady™
826616 |
200 mm | 173 mm |
4.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15694667
|
Brady™
826617 |
315 mm | 273 mm |
6.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
Triangular | |
Black on Yellow |
Polyester | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 110°C | |
Global |